氯二甲基十八烷基硅烷 ≥97.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Danger
Synonyms: 二甲基十八烷基氯硅烷硅烷 ODM-Tol Sol十八烷基二甲基氯硅烷
TCIAD1560-25MLEA 0 CNY
TCIAD1560-25ML
氯二甲基十八烷基硅烷 ≥97.0% (通过滴定分析)
氯二甲基十八烷基硅烷
分子式: C₂₀H₄₃ClSi
分子量: 347,10 g/mol
闪点: 201°C
MDL编号: MFCD00000504
CAS号: 18643-08-8
EINECS: 242-472-2
UN号: 2987
ADR: 8,II
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/83/65/28978365.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 93.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %