N-(3-Aminopropyl)-N-methylaniline ≥96.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAA1295-25MLEA 0 CNY
TCIAA1295-25ML TCIAA1295-500ML
N-(3-Aminopropyl)-N-methylaniline ≥96.0% (通过GC,滴定分析)
N-(3-Aminopropyl)-N-methylaniline
分子式: C₁₀H₁₆N₂
沸点: 172°C
MDL编号: MFCD00191602
CAS号: 53485-07-7
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/91/92/28929192.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %