(S)-(+)-异亮氨醇 ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
Synonyms: L-异亮氨醇(2S,3S)-2-氨基-3-甲基-1-戊醇
TCIAI0462-1GEA 360 CNY
TCIAI0462-1G TCIAI0462-5G
(S)-(+)-异亮氨醇 ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
(S)-(+)-异亮氨醇
分子式: C₆H₁₅NO
分子量: 117,19 g/mol
MDL编号: MFCD00004731
CAS号: 24629-25-2
EINECS: 246-371-4
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/23/17/28972317.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 40.0 to 44.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +1.0 to +4.0 deg (C=1.6, EtOH)