1-Isopropylimidazole ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAI0845-25GEA
345
CNY
TCIAI0845-25G
1-Isopropylimidazole ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
1-Isopropylimidazole
分子式:
C₆H₁₀N₂ 分子量: 110,1600 g/mol 沸点: 104°C |
MDL编号:
MFCD00234239 CAS号: 4532-96-1 |
![]() |
产品技术规格
Appearance | White to Almost white clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 97.0 % |