3,3-二甲基丁酰氯 ≥99.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Danger
Synonyms: 叔丁基乙酰氯
TCIAB1196-250MLEA 2725 CNY
TCIAB1196-250ML TCIAB1196-25ML
3,3-二甲基丁酰氯 ≥99.0% (通过滴定分析)
3,3-二甲基丁酰氯
分子式: C₆H₁₁ClO
分子量: 134,61
沸点: 132°C
闪点: 21°C
MDL编号: MFCD00000737
CAS号: 7065-46-5
EINECS: 230-356-4
UN号: 2920
ADR: 8,II
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/30/32/28933032.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (Argentmetric Titration) min. 99.0 %