2,2'-Diiodobiphenyl ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAD2745-1GEA
0
CNY
TCIAD2745-1G
2,2'-Diiodobiphenyl ≥98.0% (通过GC)
2,2'-Diiodobiphenyl
分子式:
C₁₂H₈I₂ 分子量: 406,0009 g/mol |
MDL编号:
MFCD00017622 CAS号: 2236-52-4 UN号: 3152 ADR: 9,II |
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 108.0 to 112.0 deg-C |