香茅酸 ≥95.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Danger
Synonyms: 3,7-二甲基-6-辛酸
TCIAC1708-25MLEA 0 CNY
TCIAC1708-25ML
香茅酸 ≥95.0% (通过滴定分析)
香茅酸
分子式: C₁₀H₁₈O₂
分子量: 170,25 g/mol
MDL编号: MFCD00002728
CAS号: 502-47-6
EINECS: 207-939-7
UN号: 2810
ADR: 6.1,III
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/12/28938912.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %