二苯甲胺 ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
Synonyms: α-氨基二苯甲烷
TCIAB0124-500MLEA 0 CNY
TCIAB0124-500ML TCIAB0124-100ML TCIAB0124-25ML
二苯甲胺 ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
二苯甲胺
分子式: C₁₃H₁₃N
分子量: 183,25 g/mol
沸点: 304°C
MDL编号: MFCD00008059
CAS号: 91-00-9
EINECS: 202-032-2
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/22/77/28932277.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %