对苯二甲胺 ≥99.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Danger
|
Synonyms:
α,α′-二氨基对二甲苯
, 1,4-苯二甲胺
TCIAD1018-25GEA
720
CNY
TCIAD1018-25G
TCIAD1018-500G
TCIAD1018-100G
对苯二甲胺 ≥99.0% (通过GC,滴定分析)
对苯二甲胺
分子式:
C₈H₁₂N₂ 分子量: 136,20 g/mol |
MDL编号:
MFCD00009821 CAS号: 539-48-0 EINECS: 208-719-3 UN号: 3259 ADR: 8,III |
![]() |
产品技术规格
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 99.0 % |
Melting point | 60.0 to 64.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |