5-氯苯并咪唑 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAC0130-5GEA 0 CNY
TCIAC0130-5G TCIAC0130-25G
5-氯苯并咪唑 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
5-氯苯并咪唑
分子式: C₇H₅ClN₂
分子量: 152,5810 g/mol
MDL编号: MFCD17015012
CAS号: 4887-82-5
EINECS: 225-503-4
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/72/05/28937205.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 128.0 to 134.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency