二苯基乙酸甲酯 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAD2888-25GEA 0 CNY
TCIAD2888-25G
二苯基乙酸甲酯 ≥98.0% (通过GC)
二苯基乙酸甲酯
分子式: C₁₅H₁₄O₂
分子量: 226,28 g/mol
MDL编号: MFCD00025869
CAS号: 3469-00-9
EINECS: 222-431-5
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/00/40/28980040.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 57.0 to 61.0 deg-C