1-Bromo-2-isopropoxybenzene ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAB3100-5GEA 360 CNY
TCIAB3100-5G TCIAB3100-25G
1-Bromo-2-isopropoxybenzene ≥97.0% (通过GC)
1-Bromo-2-isopropoxybenzene
分子式: C₉H₁₁BrO
分子量: 215,09
沸点: 73°C
MDL编号: MFCD00070759
CAS号: 701-07-5
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/45/40/28934540.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %