4-(三甲基硅)-3-丁炔-2-醇 ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAT1926-5GEA
550
CNY
TCIAT1926-5G
4-(三甲基硅)-3-丁炔-2-醇 ≥97.0% (通过GC)
4-(三甲基硅)-3-丁炔-2-醇
分子式:
C₇H₁₄OSi 分子量: 142,27 闪点: 32°C 存储条件: Refrigerator |
MDL编号:
MFCD00190213 CAS号: 6999-19-5 UN号: 1993 ADR: 3,III |
![]() |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |