内消旋-1,2-二溴-1,2-二苯基乙烷 ≥97.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
Synonyms: 1,2-二溴-1,2-联苯乙烷
TCIAD0183-25GEA 565 CNY
TCIAD0183-25G
内消旋-1,2-二溴-1,2-二苯基乙烷 ≥97.0% (通过滴定分析)
内消旋-1,2-二溴-1,2-二苯基乙烷
分子式: C₁₄H₁₂Br₂
分子量: 340,07 g/mol
MDL编号: MFCD00000137
CAS号: 13440-24-9
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Solubility in hot Dioxane almost transparency