N-(2-Cyanoethyl)-N-methylaniline ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAC0872-25GEA 0 CNY
TCIAC0872-25G TCIAC0872-500G
N-(2-Cyanoethyl)-N-methylaniline ≥98.0% (通过滴定分析)
N-(2-Cyanoethyl)-N-methylaniline
分子式: C₁₀H₁₂N₂
分子量: 160,2200 g/mol
沸点: 186°C
MDL编号: MFCD00019856
CAS号: 94-34-8
EINECS: 202-325-5
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/80/69/28938069.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %