氨基二苯甲烷 ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
Synonyms:
二苯甲胺
TCIAA0839-25GEA
540
CNY
TCIAA0839-25G
TCIAA0839-250G
氨基二苯甲烷 ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
氨基二苯甲烷
分子式:
C₁₃H₁₄NCl 分子量: 219,71 g/mol |
MDL编号:
MFCD00013023 CAS号: 5267-34-5 EINECS: 226-084-0 |
![]() |
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |
Solubility in Methanol | almost transparency |