8-Amino-2-methylquinoline ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAA0416-1GEA 540 CNY
TCIAA0416-1G TCIAA0416-5G
8-Amino-2-methylquinoline ≥98.0% (通过滴定分析)
8-Amino-2-methylquinoline
分子式: C₁₀H₁₀N₂
MDL编号: MFCD00023998
CAS号: 18978-78-4
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/78/55/28927855.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 53.0 to 57.0 deg-C