环丁基甲基酮 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAC1034-5MLEA 0 CNY
TCIAC1034-5ML TCIAC1034-1ML
环丁基甲基酮 ≥98.0% (通过GC)
环丁基甲基酮
分子式: C₆H₁₀O
分子量: 98,15 g/mol
沸点: 137°C
闪点: 28°C
MDL编号: MFCD00037148
CAS号: 3019-25-8
EINECS: 221-163-6
UN号: 1224
ADR: 3,III
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/82/91/28938291.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %