trans-4-tert-Butylcyclohexanol ≥95.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAB1271-1GEA 900 CNY
TCIAB1271-1G TCIAB1271-5G
trans-4-tert-Butylcyclohexanol ≥95.0% (通过GC)
trans-4-tert-Butylcyclohexanol
分子式: C₁₀H₂₀O
分子量: 156,27 g/mol
MDL编号: MFCD00064952
CAS号: 21862-63-5
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/31/03/28933103.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 77.0 to 81.0 deg-C