4-Methyl-1,3-dioxane 99%
供应商: Thermo Scientific
Danger
ACRO305000050EA 0 CNY
ACRO305000050 ACRO305000500
4-Methyl-1,3-dioxane 99%
4-Methyl-1,3-dioxane
分子式: C₅H₁₀O₂
溶点: 45…44 °C
闪点: 22 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00006569
CAS号: 1120-97-4
EINECS: 214-323-1
UN号: 1993
ADR: 3,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4140 to 1.4160 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %