4-Methyl-1,3-dioxane ≥99.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Danger
TCIAM0209-25MLEA 0 CNY
TCIAM0209-25ML
4-Methyl-1,3-dioxane ≥99.0% (通过GC)
4-Methyl-1,3-dioxane
分子式: C₅H₁₀O₂
分子量: 102,1317 g/mol
沸点: 114°C
闪点: 22°C
MDL编号: MFCD00006569
CAS号: 1120-97-4
EINECS: 214-323-1
UN号: 1993
ADR: 3,II
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/35/99/28973599.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %