2-(Trimethylstannyl)pyridine ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Danger
TCIAT1742-5GEA 5325 CNY
TCIAT1742-5G TCIAT1742-1G
2-(Trimethylstannyl)pyridine ≥98.0% (通过滴定分析)
2-(Trimethylstannyl)pyridine
分子式: C₈H₁₃NSn
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD01631312
CAS号: 13737-05-8
UN号: 2788
ADR: 6.1,I
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/57/23/28995723.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %