3-溴-6-羟基-2-甲基吡啶 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Danger
TCIAB2796-1GEA 0 CNY
TCIAB2796-1G
3-溴-6-羟基-2-甲基吡啶 ≥98.0% (通过GC)
3-溴-6-羟基-2-甲基吡啶
分子式: C₆H₆BrNO
分子量: 188,02 g/mol
MDL编号: MFCD03427653
CAS号: 54923-31-8
现在订购
产品技术规格
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 200.0 to 204.0 deg-C