3-哌啶甲酸乙酯 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
Synonyms:
哌啶-3-甲酸乙酯
TCIAE0584-5GEA
125
CNY
TCIAE0584-5G
TCIAE0584-25G
3-哌啶甲酸乙酯 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
3-哌啶甲酸乙酯
分子式:
C₈H₁₅NO₂ 分子量: 157,21 沸点: 104°C 闪点: 90°C |
MDL编号:
MFCD00005991 CAS号: 5006-62-2 EINECS: 225-681-3 |
![]() |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |