4-哌啶甲酸甲酯 ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
Synonyms:
哌啶-4-甲酸甲酯
TCIAM2075-25GEA
0
CNY
TCIAM2075-25G
TCIAM2075-5G
4-哌啶甲酸甲酯 ≥98.0% (通过滴定分析)
4-哌啶甲酸甲酯
分子式:
C₇H₁₃NO₂ 分子量: 143,18 g/mol 沸点: 93°C 闪点: 89°C |
MDL编号:
MFCD00190578 CAS号: 2971-79-1 |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |