职业鞋,木鞋,可高温高压灭菌Top Clog
供应商: VWR International
Top Clogs
VWRI114-5020EA 465 CNY
VWRI114-5020 VWRI114-5021 VWRI114-5002 VWRI114-5024 VWRI114-5025 VWRI114-5003 VWRI114-5022 VWRI114-5000 VWRI114-5001 VWRI114-5023 VWRI114-5006 VWRI114-5007 VWRI114-5026 VWRI114-5004 VWRI114-5027 VWRI114-5005 VWRI114-5008 VWRI114-5009 VWRI114-5010 VWRI114-5013 VWRI114-5014 VWRI114-5011 VWRI114-5012 VWRI114-5017 VWRI114-5018 VWRI114-5015 VWRI114-5016 VWRI114-5019
职业鞋,木鞋,可高温高压灭菌Top Clog
鞋子和靴子
抗静电木鞋采用热塑性塑料制成,配有宽型鞋宽、舒适的鞋型和防滑底。可90 °C机洗;可135 °C高温高压灭菌
  • 耐高温
  • 鞋后跟具有能量吸收功能
  • 侧穿孔通气
  • 抗菌、抗震注塑中底
颜色:白色、黑色、绿色、蓝色、粉色和红色
Certifications: EN ISO 20347; OB, A, E, SRB.