SMART skai®椅
供应商: VWR, part of Avantor
VWR®
VWRI132-0944EA 5125 CNY
VWRI132-0944 VWRI132-0945 VWRI132-0948 VWRI132-0949 VWRI132-0946 VWRI132-0947
SMART skai®椅
椅子
VWR系列SMART Skai®椅子,带综合人体工学设计
超舒适的动态无约束座椅。
  • 符合人体工学设计的座垫能够确保超舒适入座感受
  • 人造革外套座垫,可洗,便于清洁,耐消毒剂腐蚀
  • 带体重调节的同步机构,实现动态无约束入座
  • 座椅的倾斜度、深度、高度和椅背都可轻松调整
  • 高椅背(500 mm)设计确保了良好的背部支撑
  • 舒适的8 cm厚垫
  • 铝制五爪支持座
Certifications: GS安全测试。