带时钟的气压计,Traceable®
供应商: VWR Collection
VWR® Traceable®
VWRI620-2243EA 1058 CNY
VWRI620-2243
带时钟的气压计,Traceable®
气压计
该工作台设计用于监控影响样品分析的条件,并帮助预测天气变化。
  • 适用于墙面安装
  • 可调整高度补偿(–900到+3600英尺/–300到+1200 米)
  • 图形气压趋势能够以条形图格式显示当前读数和前1-、3-、6-、和12小时的读数
  • 用晴天、阴天和雨天标志显示接下来12小时天气条件的预测指示器
  • 时钟:AM/PM制时间或24小时制和日期
Certifications: NISI标准Traceable®(美国国家标准与技术研究院)。