短螺纹SureStop™瓶,ND9
供应商: VWR, part of Avantor
VWR®
VWRI548-1525EA 3139.56 CNY
VWRI548-1525
短螺纹SureStop™瓶,ND9
小瓶
SureStop™瓶具有过旋防止装置,避免封瓶时的主观性,可以达到最佳的密封压缩效果。作为整体式技术组件,SureStop™瓶集合了钳口瓶的密封和性能特征,以及螺纹瓶的通用性和便利性。通过在瓶口设计中加入确定的止停点,防止过度旋转。