数字温湿计
供应商: VWR, part of Avantor
VWR®
VWRI620-1951EA 2800 CNY
VWRI620-1951
数字温湿计
湿度计 数字温湿度计
该款手持式仪器用于测量空调条件下的温度和湿度以及监控环境空气。其能够为EDP室、画廊、办公室、工作室、储存室、私人建筑和温室提供快速响应。
PT1000和电容式聚合物传感器(长×直径:35×14 mm)
Delivery information: 交付信息:随附带低电量报警的9伏IEC 6F22电池,采用纸板箱包装,带校准证书。
Delivery information: Supplied with 9 V IEC 6F22 battery with low battery warning in cardboard box and certificate of calibration.