带气压计的温湿计
供应商: VWR, part of Avantor
VWR®
VWRI620-1952EA 4000 CNY
VWRI620-1952
带气压计的温湿计
湿度计 数字温湿度计
该款精确的温湿计,配有气压计和其他衍生测量单元:露点温度、湿球温度、水分含量和绝对湿度。适用于EDP室、储存室、温室和生产车间的空调系统、环境空气监测、计量、实时气候和空气压力测量应用。
  • 所有测量的最大/最小值记忆
  • 高精度数字校准
  • 偏移和斜度校正,便于调整
  • 可配置显示:数值交替
  • “保持”功能冻结显示
  • 气压计趋势指标
PT1000和电容式聚合物压阻式固定传感器探头(长×直径:35×14 mm)
Delivery information: 交付信息:随附9伏IEC 6F22电池、低电池报警和校准证书。