磁力搅拌器,慢速系列
供应商: VWR Collection
VWR®
VWRI444-7128EA 28307 CNY
VWRI444-7128 VWRI444-7123 VWRI444-7121 VWRI444-7126 VWRI444-7129 VWRI444-7124 VWRI444-7127 VWRI444-7122 VWRI444-7125
磁力搅拌器,慢速系列
搅拌器 磁力搅拌器
Standard和Advanced慢速搅拌器适用于悬浮生长和微载体细胞培养。慢速搅拌器能够用于慢速磁力搅拌用的细胞培养烧瓶和其他容器。适用于冷库、培养箱或CO₂培养箱(−10到+40 °C,最大80%相对湿度,无结露环境)。
  • 微处理器控制:全程精准的速度控制;搅拌功能,带连续工作制电机和磁铁,即使在变化的荷载或粘度条件下,仍能保持设定速度。
  • 调节旋钮:带1-10标度盘的基本速度控制旋钮(Standard系列)
  • LED显示屏:触摸板控制配备速度和时间的独立LED显示屏,易于读取结果;速度可以1 rpm为增量(Advanced系统)
  • 计时器(Advanced系统)将显示经过时间(1 s到160 h)或者,编程至用户定义限值模式时,当时间值到达0时,将关闭装置并响起声音报警
  • 变速功能:逐渐增加速度,以提升安全性和增强耦合;避免样品溅出,改善搅拌杆控制,并提供卓越的低转速控制;高效驱动电机能够消除向样品的热传递
低外形设计,所占空间极小,可轻松装入通风柜和大多数培养箱内。防漏外壳设计,避免液体进入内部组件,而铸铝机座能够提供耐久性及更好的稳定性。10升型号配备玻璃纤维填充尼龙平台,有着易清洁的白色反光表面。2升型号则配有耐久的铝制平台,无碎裂之忧。最大容器直径为150 mm(2升型号)或250 mm(10升型号)。. .
Delivery information: 交付信息::随附234 cm可拆卸三股可卸钢索和插头。