摇箱,INCU-Line®
供应商: VWR, part of Avantor
VWR®
VWRI444-0733EA 114600 CNY
VWRI444-0733 VWRI444-0732
摇箱,INCU-Line®
振荡器 摇箱
空间节约型摇箱。作为拥有可堆叠设计和广泛温度范围的紧凑型装置,ILS 4和ILS 6装置是分子生物学应用和一般用途的理想选择。整体式回旋式振荡器使其具有极高的通用性。SmartChek™温度控制系统(VWR系列独有)能够确保精确的温度控制。机械对流能够保持稳定的温度环境,并在开门后能够迅速恢复温度。装置的背部配有安全型恒温器。绝缘门设有大尺寸双层玻璃观察窗,并可打开至180°角度,便于接近内部。
  • SmartChek™温度控制系统
  • 数字显示
  • ILS4拥有可堆叠设计,节省空间
  • 全系列附件可选
Accessories information: * ILS 4可容纳4×1000 ml、5×500 ml、9×250 ml或16×125 ml烧瓶
** ILS 6可容纳4×2000 ml、6×1000 ml、8×500 ml、12×250 ml或20×125 ml或30×50 ml烧瓶
Delivery information: 交付信息::随附两个全搁架。另有其他附件供售,必须单独订购。