带螺纹盖的微量离心管,SuperClear
供应商: VWR, part of Avantor
VWRI525-0538EA 0 CNY
VWRI525-0538 VWRI525-0548 VWRI525-0547 VWRI525-0546 VWRI525-0540
带螺纹盖的微量离心管,SuperClear
管子 微型离心管
树脂材质,超透明,带弹性密封螺纹帽。
  • 弹性一体成型管盖
  • 0.5 / 1.5和2毫升大小
  • 可重新密封的袋子
  • 基于原生树脂的可持续设计
SuperClear螺纹帽微量离心管由超透明树脂制成,可让您更方便地观察管内的物品。 这些管包括通用螺纹,可与所有主流品牌的瓶盖兼容。 其中包括大型外部刻度和用于粘贴标签的光滑表面。 瓶盖和管子可高温高压灭菌。 无菌管经过辐射灭菌。 离心管可离心至20000×g。
  • 可插入彩色编码插片的硅胶O形圈盖
  • 0.5/1.5和2.0 ml尺寸
  • 可重封袋
管盖包括模制的弹性体密封,以确保防漏密封。