二甲亚砜-d6 (99.96% D) 用于NMR光谱
Synonyms: 氘代二甲亚砜DMSO-d6二甲基亚砜-d6
VWRC84888.0007EA 1989 CNY
VWRC84888.0007
二甲亚砜-d6 (99.96% D) 用于NMR光谱
二甲亚砜-d6
分子式: D₃CS(O)CD₃
分子量: 84,09 g/mol
沸点: 189 °C (5 mmHg)
溶点: 20,2 °C
密度: 1,19 g/cm³ (20 °C)
闪点: 82 °C (closed cup)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002090
CAS号: 2206-27-1
EINECS: 218-617-0
现在订购
产品技术规格
Isotopic enrichment (FT NMR 400 MHz)(D) Min. 99.96 %
Water Max. 0.02 %