384孔微孔板,PP,经认证,WebSeal™
VWRI548-3379EA 1294.38 CNY
VWRI548-3379
384孔微孔板,PP,经认证,WebSeal™
PP,无涂层,未灭菌,经层析检测和认证
采用超低渗出性、高纯度基础树脂制成,且通过GC/MS全批量有机可提取物测试。用于敏感应用、较低样品浓度、规范的实验室和/或TIC和全色谱图。
  • 微孔板耐热且耐化学腐蚀,能够耐受−80 °C到+121 °C温度
  • SBS和ANSI标准占地面积设计,有着广泛的仪器兼容性
  • 适用于制药应用、样品收集和存储、组合化学和HTS应用
  • U形和V形底孔形式,优化样品回收