PCR超净台, VWR®
供应商: VWR, part of Avantor
VWR®
VWRI732-2542EA 52600 CNY
VWRI732-2542 VWRI732-3900 VWRI732-2541
PCR超净台, VWR®
通风柜 PCR工作站
VWR®PCR超净台可以通过紫外线杀灭空气中和与表面结合的污染物从而提供双重净化作用,因此它是PCR样品制备和其他敏感应用的理想环境。它具有不锈钢外壳,前面板和侧面板采用8mm Makrolon®材料制成,可抵御紫外线辐射。
  • 非工作时间通过紫外线照射对超净台面进行去污操作
  • 通过操作期间启用保护性紫外线空气再循环器进一步灭活气溶胶结合污染物
  • 不锈钢抗菌超净台面能够防止污染物的生成
  • 用于紫外线空气再循环器管的功能指示器
  • 具有紫外线管操作时间显示,以便定时更换管,保持恒定的紫外线强度
  • 可拆卸架为后面板的反应管、移液器或架子提供了额外的存储空间
  • 4个内部电源插座,可用于操作诸如迷你离心机或涡旋混合器等实验室设备,实现在不干扰工作流程的情况下,进行多个操作步骤
  • 电磁安全机制能够在前面板打开时停止紫外线照射
工作空间大:VWR®PCR超净台提供足够的空间,并可以容纳台式设备,它允许在不改变场地的情况下同时进行多个工作步骤,从而将交叉污染的风险降到最低。
Please refer to the manual to select the compatible Plug and Socket type for your country.
Certifications: 经TÜV测试,安全认证;德国制造。
Delivery information: Flat Pack format for easy and convenient delivery - to be assembled.