Silica gel 60, irregular 60 - 200 µm 用于快速色谱
供应商: VWR Chemicals
VWRC84893.290EA
0
CNY
VWRC84893.290
VWRC84893.360
VWRC84893.460
VWRC84893.320
Silica gel 60, irregular 60 - 200 µm 用于快速色谱
Silica gel
分子式:
SiO₂ 分子量: 60,08 g/mol 沸点: 2230 °C 溶点: >1600 °C |
MDL编号:
MFCD00011232 CAS号: 63231-67-4 EINECS: 231-545-4 REACH: 01-2119379499-16 |
产品技术规格
Bulk density (tapped) | 460 - 550 g/l |
pH (5 %) | 6.5 - 7.5 |
Loss on drying (160°C; 15 min) | 2.0 - 4.0 % |
Particle size ( |
Max. 5 % |
Particle size ( |
Max. 5 % |