洁净室手套,乳胶,CERTICLEAN®
供应商: VWR Collection
VWR® VWR® CERTICLEAN®
VWRU40101-148EA 0 CNY
VWRU40101-148 VWRU40101-150 VWRU40101-146 VWRU40101-152
洁净室手套,乳胶,CERTICLEAN®
手套
手套非常灵巧,带串珠袖口,强度更高,并可减少袖口下卷。长且呈锥形的袖口可提供更多的衣服袖子的覆盖面积。
  • 非灭菌,无粉末、麻面
  • 薄膜厚度专为提供舒适性和触觉灵敏性而设计
  • 纹理表面,抓握牢固
  • 颗粒少
  • 离子污染物和非挥发性残留物(NVR)转移极少
适用于10级、ISO4、M2.5净室。
Packaging: 在ISO 4级洁净室中包装。包装在可用于洁净室的聚乙烯袋中,每个双层袋100只手套,每箱10袋。