手套内衬,半指
供应商: Avantor
VWR®
VWRU94000-620EA 0 CNY
VWRU94000-616 VWRU94000-622 VWRU94000-620 VWRU94000-618
手套内衬,半指
手套
符合人体工程学设计的手套内衬由15旦尼尔的低绒尼龙针织面料制成。 与乳胶,丁腈和PVC手套一起使用时,衬里可提供保护和舒适感。
  • 不分左右手
  • 已预洗; 不会缩水
  • 减少汗水并排走水分
  • 可完全清洗,可重复使用,经济实惠
  • 颜色编码的袖口指示尺寸