带露点的数字温湿计,Traceable®
供应商: VWR, part of Avantor
Traceable®
VWRI620-2277EA 1150 CNY
VWRI620-2277
带露点的数字温湿计,Traceable®
湿度计 数字温湿度计
方便的三读数计,带“永不休眠”功能,便于持续监控湿度条件。可设置在三个不同的湿度读数条件下触发声音和LED报警(55%、60%或65%)。固体传感器响应时间不到30秒。
  • 清晰大屏显示器每秒更新一次读数
  • 同时显示三个当前读数
  • 记忆读出相对湿度(RH)、露点和温度最小/最大值
Certifications: NIST可追溯性。符合ISO/IEC 17025、ANSI/NCSL Z540-1及9001校准标准。
Delivery information: 交付信息:随附墙壁安装件、电池和Traceable®校准证书。