电印迹系统,shiroGEL VS20
VWRI700-0410EA 11200 CNY
VWRI700-0410
电印迹系统,shiroGEL VS20
shiroGEL VS20印迹仪可容纳多达16块迷你凝胶或4块大尺寸凝胶。其为垂直板凝胶转印提供了所有需要的组件。配备的可替换模块插件可结合shiroGEL vertical 20 PAGE,使用同一通用槽和盖。由于shiroGEL VS20可在大多数要求的功率设置下运行,因此可提供完全的灵活性。其可以在低至35 V的电压进行高达1 - 2小时200 V的高强度隔夜转印。
shiroGEL VS20标配有间隔8 cm的铂丝电极,以增加容量。也可以单独订购带间隔4 cm板电极的高强度插件。可拆卸的冷却盘管可连接至实验室水源或再循环式制冷机,防止缓冲耗尽。因此,能够实现隔夜转印和快速高强度印迹操作。其也可保持非变性转印期间对蛋白质稳定性至关重要的低温条件。开放式设计和硬质盒子能够最大化当前转印,并避免形成“影子带”。彩色编码盒能够避免极性倒转,确保正确的印迹操作。