这些小型台式离心机非常适合制药和生物技术行业的研究和临床应用以及学术研究。它们以精巧的设计和精巧的界面提供了良好的容量。台式
- Auto-Lock®III转子系统:免工具的转子更换系统可快速更换转子;只需按一下按钮,用户即可快速更换转子并轻松清洁转子腔
- 气密性ClickSeal®桶盖和转子盖密封系统:手套友好的单手打开/关闭功能
- 节省时间的脉冲功能可实现短时间运行
- 高度可见的背光显示屏,可轻松读取整个实验室中的参数
Mega Star 600离心机有通风或制冷型号。具有预制制冷功能的制冷型适用于温度敏感的样品处理,控制温度在-10至+40°C之间。
该转子设计用于广泛的摆幅加工需求。 它提供了高速度和高容量(例如24×5/7 ml血液管或8×15 ml锥形管),并具有多种适配器的灵活性。MicroClick 24x2角转子:
订购须知 VWR Mega Star 600/600R is available without rotor for free rotor selection or as packages, including centrifuge, TX-150 rotor, set of four round buckets and four ClickSeal® lids. All models are supplied with two power cords (EU and UK plug) and USB stick with manuals. Adapters must be ordered separately.