iPhone®、iPod®和iPad®用pH计模块
VWR®
VWRI662-1489EA 5525 CNY
VWRI662-1489
iPhone®、iPod®和iPad®用pH计模块
该款设备通过使用iPhone®、iPod®和iPad®测量和记录实验室或现场应用的pH值。随附的app能够实时显示pH、mV、环境温度和溶液温度值。只需将PH-1连接至您的iPhone®、iPod®和iPad®,然后,便可按指示从App Store里下载这款免费的app。PH-1要求OS 4.0或以上操作系统。
  • 若搭配开启GPS的设备,该款pH计app还会记录测量的地点和时间
  • 结果可根据地点或日期进行分组,并可通过电子邮箱发送至中央记录办公室
  • 适用于班级使用:学生可以将app安装在自己的iPod®或iPhone®上,然后共享一个实验传感器
  • 适用于任何需定期进行pH测量的应用
  • 能够显示环境温度和溶液温度
  • 支持1、2、3 或更多校准点
连接说明:IOS4和5用户——只需将PH-1连接至您的设备即可。系统会自动提示您下载该款免费app。IOS6用户——将PH-1连接至您的设备。访问app store,搜索pH计。下载该款免费app。配备Lightning接口的新款设备需使用30引脚适配器,该适配器可从Apple™购得。
Apple™、iPhone®、iPod®和iPad®是苹果公司(Apple Inc.)的注册商标。
订购须知 订购信息: pH计模块随附无电极(需单独订购)。不含iPod®、iPhone®或iPad®。