离心管,光敏
供应商: VWR, part of Avantor
VWR®
VWRI525-0601EA 1266.33 CNY
VWRI525-0601 VWRI525-0603 VWRI525-0602 VWRI525-0600 VWRI525-0599 VWRI525-0598
离心管,光敏
管子 离心管
PP材质,耐伽玛射线,锥形,琥珀色,带有白色HDPE插塞式盖,具有深密封区域。
  • 离心管和盖可高温高压灭菌及可冷冻
  • γ辐照
  • 每个离心管圆锥形底部刻有刻度
  • 耐氯仿刻度和书写区域
  • 更长长度螺旋盖,带密封圈,防泄漏
  • 15或50 ml尺寸可选,采用多种包装
  • 无细胞毒素、无核酸酶及无热原认证
旨在为光敏感样品提供保护。