离心管
供应商: VWR, part of Avantor
VWR®
VWRI525-0612EA 798 CNY
VWRI525-0612 VWRI525-0604 VWRI525-0609 VWRI525-0610 VWRI525-0605 VWRI525-0608 VWRI525-0611 VWRI525-0607 VWRI525-0606
离心管
管子 离心管
PP材质,圆锥形,带整体密封的白色HDPE平盖或带深度密封区域的插塞式盖。
  • 经过认证无细胞毒性,无核酸酶和无热原
  • 瓶盖有两种样式:带平滑表面的整体密封的平盖,用于附加标签选项;使用振荡器和水平培养箱用的带深度密封区域的插塞式瓶盖,用于安全密封
  • 在每个管的锥形底部刻有刻度
  • 刻度和书写区域耐氯仿
  • 可用于在低至–80°C的温度下存储和冷冻样品
  • 基于原生树脂的可持续设计
这些一次性圆锥形底部和独立式离心管用途广泛,可用于常规任务以及高速离心。 架装的离心管包装在可冷冻,可回收的纸板架中。 离心管通过辐射灭菌。 管子和瓶盖可高温高压灭菌。