离心管,无金属,带螺旋盖
供应商: VWR, part of Avantor
VWR®
VWRI525-0632EA 1177 CNY
VWRI525-0632 VWRI525-0631 VWRI525-0630 VWRI525-0629
离心管,无金属,带螺旋盖
管子 离心管
PP材质,耐伽玛射线,锥底,带HDPE平盖。
  • 易于阅读的黑色刻度精确到±2%,增量为0.5 ml(15 ml)或2.5 ml(50 ml)
  • 具有较大的不可擦除的磨砂白色印刷书写区域
  • 刻度和书写区域均耐氯仿
  • 在每个管的锥形底部刻有刻度
  • 可在121°C高温高压灭菌并冷冻至-80°C
  • 防漏
  • 基于原生树脂的可持续设计
  • 更长长度螺旋盖,带密封圈,防泄漏
  • 易读黑色刻度,精确度达±2%,带1 mL增量(15 mL)或2.5 mL增量(50 mL)
  • 大号不可擦除磨砂白色书写区
  • 耐氯仿刻度和书写区
  • 每个离心管的锥形底刻有刻度
  • 121 °C下高温高压灭菌,-80 °C下可冷冻
  • 防漏
非常适合于环境用途,例如水分析和其他离心管可能会污染样品的应用,离心管不含RNase,DNase和无热原。
Certifications: 不含TSE/BSE的认证
Delivery information: 架子包装的离心管在对环境友好(可完全回收)的刨花板架子中。 袋装离心管包装在耐用且可重新密封(拉链封口)的袋子中。 内包装被单独标记以实现批次间的可追溯性。 所有离心管包装时都盖上盖子,并用辐射灭菌。