洁净室袖套, VWR®
供应商: VWR, part of Avantor
VWR®
VWRI113-7887EA 1733 CNY
VWRI113-7887
洁净室袖套, VWR®
Disposable Garments
透气SMS制锥形袖套。适用于洁净室和ESD环境。
  • 两端松紧设计
  • 折缝
  • 真空包装
重量60 g
IEST-RP-CC03.3 I级
Certifications: Type 5/6; Cat. III
Packaging: 包装:独立双层袋装,带内衬。