大型低温容器,窄口,SD系列
VWRI478-0650EA 723475 CNY
VWRI478-0650 VWRI478-0651
大型低温容器,窄口,SD系列
SD系列适用于极低和稳定温度下的长期存储应用。低温容器具有高效多层超绝缘设计和限制氮蒸发和温度波动的窄瓶口设计,为吸管、冷冻管或血袋内的样品提供高效的低温保存解决方案。
  • 容器的窄口设计,即使在气相存储条件下,也能提供最低可能的蒸发率以及极低的存储温度
  • 旋转台,带伸出容器外部的旋转手柄
  • 带锁紧装置的气弹簧辅助开盖系统(选件)
  • 可液相、气相或干相存储
  • 一系列聚碳酸酯、铝和不锈钢架可选
内篮采用独特的旋转系统,外部设计有旋转手柄,确保用户无需将手伸进低温容器。
Certifications: 该容器为法国制造,根据最高质量标准采用不锈钢制成。
符合欧洲医疗器材指令93/42/EEC的规定。