液氮杜瓦瓶,存储和运输用,L 2000系列
供应商: VWR, part of Avantor
VWR®
VWRI478-0463EA 17250 CNY
VWRI478-0463
液氮杜瓦瓶,存储和运输用,L 2000系列
L 2000系列铝制杜瓦瓶适用于存储和运输液氮,且操作非常简单。
  • 标准L 2000杜瓦瓶轻量、可靠且结实,可装配NW 50 Pneurop法兰以便安装提取头(除了L 2002)
  • 适用于大多数实验室和工业应用。
该容器为法国制造,符合最高质量标准。所有装置都经过医疗器械CE标志认证,符合医疗器材指令93/42/CEE和压力设备指令– PED 97/23/CE的要求。